Przejdź do
F4049
ANTI-FLAG® M2-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal ANTI-FLAG® M2, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6890,00 zł
5 x 1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
114
3180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Anti Flag M2-FITC antibody is used for the detection of Flag fusion proteins.This monoclonal antibody is covalently conjugated to flourescein isothiocyanate (FITC). The antibody recognizes the FLAG sequence at the N-terminus, Met N-terminus, and C-terminus.Binding is not Calcium dependent. F4049 is an Affinity purified antibody, increasing sensitivity in most applications.
Application
Antibody is suitable for immunofluorescence, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoblotting, flow cytometry and electron microscopy. Ideal for use when detection of Flag fusion proteins is required in a murine host, where secondary antibodies could cause cross reactivity.
Learn more product details in ourFLAG® application portal.
Physical form
Solution in 10 mM phosphate buffered saline, plus 1% BSA and 0.1% sodium azide, pH 7.4
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9594F4042A9469
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M5, monoclonal
clone
M2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)