Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
F56, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCRL5(83416)
Powiązane kategorie
General description
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FcRH5 w zastosowaniach Western Blotting (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła FcRH5 w zastosowaniach ELISA (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła FcRH5 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected FcRH5 in one million SU-DHL-5 cells.
Other Notes
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF2102-100UL | 04054839613685 |
| MABF2102-25UL | 04054839613692 |