MABF141B
Anti-MHC class II (I-A/I-E), violetFluor® 450, clone M5/114 .15.2 Antibody
clone M5/114.15.2, from rat, violetFluor® 450
Synonim(y):
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
violetFluor® 450
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M5/114.15.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd74(16149)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.