Przejdź do
MAK540
Zestaw do oznaczania beta-hydroksymaślanu (ciała ketonowego)
sufficient for 200 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji beta-hydroksymaślanu
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116104
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ciała ketonowe są wytwarzane przez wątrobę i wykorzystywane obwodowo jako źródło energii, gdy poziom glukozy we krwi spada. Dwa główne ciała ketonowe to beta-hydroksymaślan (β-HB) i acetooctan (AcAc), podczas gdy aceton jest trzecim obficie występującym ciałem ketonowym. Zwykle te dwa dominujące ciała ketonowe są obecne w niewielkich ilościach we krwi na czczo i podczas długotrwałego wysiłku fizycznego. U pacjentów z cukrzycą, zatruciem alkoholem lub salicylanami, niedoborem hormonów, hipoglikemią w dzieciństwie i innymi ostrymi stanami chorobowymi, we krwi występują duże ilości ciał ketonowych. Nadprodukcja i nagromadzenie ciał ketonowych we krwi (ketoza) może prowadzić do patologicznej kwasicy metabolicznej (kwasicy ketonowej). Do diagnozowania i monitorowania leczenia kwasicy ketonowej wykorzystano metody badania stężenia ciał ketonowych we krwi, które oznaczają beta-HB, dominujące ciało ketonowe we krwi (około 75%).
Application
Zestaw Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit oferuje czuły test kolorymetryczny do pomiaru poziomu βHB w próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Test ten opiera się na reakcji beta-HB sprzężonej z enzymem, w której produkt NADH może być specyficznie monitorowany przez czujnik NADH. Sygnał można zmierzyć za pomocą czytnika mikropłytek absorbancji ze stosunkiem OD przy długości fali od 570 nm do 610 nm. Granica wykrywalności tego zestawu testowego wynosi 4 µM beta-hydroksymaślanu w 100 µL objętości reakcyjnej.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)