Kluczowe dokumenty
MABF1033
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CCRL2 (mysz), klon BZ2E3
clone BZ2E3, from rat
Synonim(y):
C-C chemokine receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, G-protein coupled beta chemokine receptor, L-CCR, Lipopolysaccharide-inducible C-C chemokine receptor
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BZ2E3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
spodziewany brak reakcji z
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ccrl2(54199)
Opis ogólny
Receptor chemokiny C-C podobny do 2 (UniProt: O35457; znany również jako receptor chemokinowy CCR11, receptor chemokinowy beta sprzężony z białkiem G, receptor chemokinowy C-C indukowany lipopolisacharydem, L-CCR, CCRL2) jest kodowany przez gen Ccrl2 (znany również jako Ccr11, Lccr) (Gene ID: 54199) u myszy. CCRL2 jest siedmiobłonowym receptorem sprzężonym z białkiem G, który służy jako receptor dla CCL19 i chemeryny/RARRES2. Nie wydaje się być receptorem sygnałowym, ale może odgrywać rolę w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej wyzwalanej przez chemokiny poprzez wychwytywanie i internalizację CCL19 lub poprzez prezentację ligandu RARRES2 do CMKLR1, funkcjonalnego receptora sygnałowego. CCRL2 ulega ekspresji w większości typów komórek pochodzenia krwiotwórczego, w tym w monocytach, makrofagach, neutrofilach, limfocytach i komórkach NK. W niektórych typach komórek jego ekspresja jest regulowana w górę przez bodźce zapalne. Wykazano, że indukcja CCRL2 jest zależna od szlaków sygnałowych NF-B i JAK/STAT. Ulega konstytutywnej ekspresji przez komórki tuczne i jest wykrywany w nabłonku oskrzeli w zapaleniu dróg oddechowych wywołanym przez OVA. Stwierdzono, że jest on regulowany w górę podczas dojrzewania komórek dendrytycznych (DC). Jest również uważany za ważny dla rozwoju odpowiedzi Th2 i może działać jako receptor wabika wychwytujący i endocytujący swoje ligandy CCL5 i CCL19. (Ref.: Monnier, J. et al. (2012). J. Immunol. 189(2):956-967).
Specyficzność
Klon BZ2E3 reaguje z mCCRL2, ale nie z mCMKLR1, huCMKLR1, mCRTH2, huCCRL2 lub mCCR10. Klon BZ2E3 immunobarwił powierzchnię komórek wykazujących ekspresję mCCRL2, ale nie komórek niewykazujących ekspresji mCCRL2 (Monnier, J., et al. (2012). J. Immunol. 189(2):956-967; Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowej sekwencji mysiego CCRL2 (Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 10-100 µg/ml z reprezentatywnej partii immunobarwionych komórek wysięku otrzewnowego myszy typu dzikiego, ale nie myszy Ccrl2-/- (dzięki uprzejmości Briana Zabela, Ph.D., Stanford University, USA).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia immunobarwionych komórek śródbłonka CD31+/CD146+ wątroby i płuc od myszy typu dzikiego, ale nie Ccrl2-/-. Dootrzewnowe wstrzyknięcie LPS przed izolacją komórek zwiększyło wybarwienie powierzchni CCRL2 na komórkach śródbłonka CD31+/CD146+ wątroby i płuc (Monnier, J., et al. (2012). J. Immunol. 189(2):956-967).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła indukowaną cytokinami ekspresję CCRL2 na powierzchni mysich komórek śródbłonka bEND.3. Inhibitor IKKbeta BAY (11 7082) i/lub inhibitor JAK-1 (sc-204021) hamowały indukowaną cytokinami ekspresję CCRL2 (Monnier, J., et al. (2012). J. Immunol. 189(2):956-967).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia immunobarwionych komórek mysiego chłoniaka pre-B L1.2 wykazujących ekspresję transfekowanego mCCRL2, ale nie nietransfekowanych komórek L1.2 lub transfekowanych komórek L1.2 wykazujących ekspresję mCMKLR1, huCMKLR1, mCRTH2, huCCRL2 lub mCCR10, ani mysich komórek krwi niewykazujących ekspresji CCRL2. Chemerin, ale nie CCL2, blokował barwienie klonu BZ2E3 komórek wysięku otrzewnowego myszy CCRL2-pozytywnych (Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-CCRL2 (mysie), klon BZ2E3, nr kat. Nr kat. MABF1033, zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CCRL2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be rat IgG2a .
Opis wartości docelowych
40,75 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1