MABN1838
Anti-AGE Antibody, Methylglyoxal Antibody, clone 3D11
clone 3D11, from mouse
Synonim(y):
Methylglyoxal, AGE Product methylglyoxal, clone 3D11
Wybierz wielkość
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rat
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG2aλ
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected AGE, Methylglyoxal in kidney tissue from mice fed high AGE diets.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1