Merck
MABF150B
Przeciwciało anty-IL-4 (mysie), APC, klon 11B11
clone 11B11, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
Interleukin-4 (IL-4), B-cell IgG differentiation factor, B-cell growth factor 1, B-cell stimulatory factor 1 (BSF-1), IGG1 induction factor, Lymphocyte stimulatory factor 1, IL-4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
11B11, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11B11, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il4(16189)
General description
Przeciwciało 11B11 wiąże się z mysią interleukiną-4 (IL-4), cytokiną o masie 14 kDa, która jest w dużej mierze wydzielana przez aktywowane limfocyty T z podzbioru Th2 oraz w pewnym stopniu przez komórki NKT i komórki tuczne. Cytokina ta działa jako czynnik stymulujący dla komórek B, indukując ich proliferację i różnicowanie, a także odgrywa rolę w przełączaniu klas immunoglobulin. IL-4 może również zapewniać autokrynną stymulację limfocytów T i wpływać na funkcję komórek prezentujących antygen, takich jak makrofagi i komórki dendrytyczne. IL-4 może wiązać się i sygnalizować poprzez trzy typy receptorów na powierzchni komórek: CD124 samodzielnie, CD124 w połączeniu ze wspólnym łańcuchem gamma (kompleks typu I) lub CD124 w połączeniu z CD213a1 (kompleks typu II).Przeciwciało 11B11 jest szeroko stosowane do wykrywania wewnątrzkomórkowych poziomów białka IL-4 za pomocą cytometrii przepływowej, a także do analizy rozpuszczalnej cytokiny mierzonej metodą ELISA oraz w testach funkcjonalnych do neutralizacji interakcji cytokina-receptor.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-IL-4 (mysie), APC, klon 11B11, nr kat. Nr kat. MABF1503 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania IL-4.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected IL-4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF150404055977292206
MABF150304055977293340