Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1306
Sigma-Aldrich
Anti-HNF-1β Antibody, clone 1M22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1M22, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 61.32 kDa
observed mol wt ~64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 1M22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa czynnik jądrowy 1β hepatocytów. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego czynnika jądrowego 1-beta hepatocytów.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HNF-1β w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HNF-1β w komórkach HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HNF-1 β w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała HNF-1β z KD wynoszącym 2,7 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-HNF-1β, klon 1M22 10889, nr kat. ZRB1306, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na HNF-1b i jest testowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Czynnik jądrowy hepatocytów 1β (UniProt: P35680; znany również jako HNF-1-beta, HNF-1B, Homeoprotein LFB3, Transcription factor 2, TCF-2, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1) jest kodowany przez gen HNF1B (znany również jako TCF2) (Gene ID: 6928) u człowieka. HNF-1β jest czynnikiem transkrypcyjnym z rodziny homeoboksów HNF1, który wiąże się z odwróconym palindromem 5′-GTTAATNATTAAC-3′. Wiąże się z DNA jako dimer. Kontroluje rozwój endodermy i wykazano, że ma kluczowe znaczenie dla rozwoju trzustki i nerek. Jest również zaangażowany w specyfikację hepatoblastów do cholangiocytów podczas rozwoju wątroby i ulega silnej ekspresji w dorosłym nabłonku żółciowym. Nadekspresja HNF-1β jest związana z patologicznym podtypem guza pierwotnego, a jego ekspresja w raku wątrobowokomórkowym jest związana ze zmianą fenotypu przy nawrocie. Wiadomo, że mutacje w HNF1B powodują zespół torbieli nerek i cukrzycy (RCAD), autosomalne dominujące zaburzenie obejmujące chorobę niecukrzycową wynikającą z nieprawidłowego rozwoju nerek. Wykazano, że myszy z nokautem HNF1B cierpią na ciężką cholestazę noworodkową i żółtaczkę z powodu nieprawidłowo rozwiniętego pęcherzyka żółciowego i dysfunkcyjnych wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Kolatsi-Joannou, M., et al. (2001). J. Am. Soc. Nephrol. 12(10); 2175-2180; Yu, D-D., et al. (2015). Sci. Rep. 5; Artykuł 13319).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)