primary antibodies
klon
5B9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.43 kDa
observed mol wt ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPD(3184)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human stomach tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected AUF1 in human stomach tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected AUF1 in human testis tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AUF1 in Western Blotting applications (Gouble, A., et al. (2002). Cancer Res. 62(5):1489-95).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected AUF1 in Human stomach tissue lysates.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1