Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer152/pSer156)
Gene Information
human ... MARCKS(4082)
General description
Myristoylated Alanine-Rich C-Kinase Substrate (MARCKS) jest powszechnie wyrażanym substratem PKC. MARCKS jest niezbędny w rozwoju neuronów, ponieważ myszy z jego niedoborem umierają wkrótce po urodzeniu. Poprzez swój podstawowy region efektorowy MARCKS wiąże się z kwaśnymi fosfolipidami błonowymi, filamentami aktynowymi i kalmoduliną. Poli (ADP-ryboza) wiąże również podstawowy region efektorowy, blokując wiązanie kalmoduliny, asocjację błonową i fosforylację przez PKC, co sugeruje, że MARCKS może być efektorem sygnału uszkodzenia DNA przenoszonego przez poli (ADP-rybozę).
~80 kDa
Immunogen
Epitop: fosfoSer 152/156
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym fosfoSer152/156 szczurzego MARCKS.
Application
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne obrazy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie MARCKS za pomocą cytrynianu pH 6,0: Łożysko szczura
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Reprezentatywne obrazy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie MARCKS za pomocą cytrynianu pH 6,0: Łożysko szczura
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-fosfo-MARCKS (Ser152/156) jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P) do wykrywania fosfo-MARCKS (Ser152/156).
Biochem/physiol Actions
MARCKS, fosfoSer152/156.
Physical form
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w 10 mM Hepes, pH 7,5, ze 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA i 50% glicerolem.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Lizat komórek A431
Routinely evaluated by Western Blot on EGF treated A431 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phosphorylated MARCKS on 10 μg of EGF treated A431 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phosphorylated MARCKS on 10 μg of EGF treated A431 lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB5879
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2