HC5B9-140K
MILLIPLEX® Human Complement C5b-9 - Singleplex
Synonim(y):
Human complement multiplex kit, Luminex human complement immunoassay, Millipore human complement panel, Human membrane attack complex,, human MAC panel, Luminex human complement panel, terminal complement complex, MAC, membrane attack complex
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
Parametry
25 μL sample volume (per well diluted sample)
assay range
recovery range: 100%
(same day assay)
recovery range: 120%
(overnight assay)
inter-assay cv: ≤15%
intra-assay cv: ≤15%
standard curve range: 0.6-450 ng/mL
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Research category : Inflammation & Immunology
Research sub-category : Inflammation & Autoimmune Mechanisms; Inflammation
Specyficzność
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Guide on selecting immunoassay platforms including multiplex vs. singleplex assays, instruments, software, and services.
Przewodnik dotyczący wyboru platform testów immunologicznych, w tym testów multipleksowych i jednoproksowych, urządzeń, oprogramowania i usług.
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.