Merck
07-260
Przeciwciało anty-AUF1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-AUF1, Anty-AUF1A, Anty-HNRPD, Anty-P37, Anty-hnRNPD0
Wybierz wielkość
200 μG
1820,00 zł
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 marca 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
44
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... HNRNPD(3184)
mouse ... Hnrnpd(11991)
rat ... Hnrnpd(79256)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
03-11104-068AV31366
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, horse, dog, rat, guinea pig, human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q14103
UniProt accession no.
Q14103
UniProt accession no.
P18846
UniProt accession no.
P18846
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
General description
37, 40, 42, 45 kDa
A+U Rich RNA Binding Factor (AUF1) składa się z czterech izoform o masie 37, 40, 42 i 45 kDa. Chociaż rola każdej izoformy nie została jeszcze w pełni scharakteryzowana, zaobserwowano bezpośrednią korelację między powinowactwem wiązania każdej izoformy AUF1 a jej aktywnością destabilizującą RNA w stosunku do różnych ARE (element bogaty w A + U w 3' regionie nieulegającym translacji), przy czym izoformy p37 i p42 są najbardziej skuteczne.
AUF1 jest białkiem wiążącym mRNA bcl2 i potencjalnie wszystkie jego izoformy są w stanie tworzyć kompleksy z ARE bcl2. Regulacja w dół mRNA bcl2 za pośrednictwem ARE podczas apoptozy obejmuje AUF1 i sugeruje różne role dla jego czterech izoform.
Immunogen
Oczyszczony AUF1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Białko wiążące RNA (RBP)
Przeciwciało anty-AUF1 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania AUF1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje izoformy AUF1.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HeLa nuclear extract or A431 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mate Tolnay et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(11), 6236-6243 (2002-11-22)
CR2 is a key regulator of the B cell response to Ag. Here we show that NF-kappaB enhances the expression of the human CR2 gene. Promoter truncation, deletion, and mutagenesis studies indicated a functional role for a consensus NF-kappaB promoter
Bing-Huang Gau et al.
Nucleic acids research, 39(9), 3582-3593 (2011-01-22)
A TG microsatellite in the 3'-untranslated region (UTR) of FGF9 mRNA has previously been shown to modulate FGF9 expression. In the present study, we investigate the possible interacting protein that binds to FGF9 3'-UTR UG-repeat and study the mechanism underlying
The role of HuR in the post-transcriptional regulation of interleukin-3 in T cells.
Gonzalez-Feliciano, JA; Hernandez-Perez, M; Estrella, LA; Colon-Lopez, DD; Lopez et al.
Testing null
Hirotaka Matsui et al.
Molecular cell, 25(1), 99-112 (2007-01-16)
Previous gene-targeting studies indicated that Bim, a BH3-only death activator, regulates total blood cell number. Cytokines contribute to this process by negatively regulating steady-state levels of Bim mRNA. Here we present a molecular mechanism for cytokine-mediated posttranscriptional regulation of Bim
Kishan K Nyati et al.
Nucleic acids research, 45(5), 2687-2703 (2017-02-09)
The AT-rich interactive domain-containing protein 5a (Arid5a) plays a critical role in autoimmunity by regulating the half-life of Interleukin-6 (IL-6) mRNA. However, the signaling pathways underlying Arid5a-mediated regulation of IL-6 mRNA stability are largely uncharacterized. Here, we found that during
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.