Kluczowe dokumenty
MABE1052
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GMPS, klon 1G6.1
clone 1G6.1, from mouse
Synonim(y):
GMP synthase [glutamine-hydrolyzing], Glutamine amidotransferase, GMP synthetase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GMPS(8833)
Opis ogólny
Syntaza GMP [hydrolizująca glutaminę] (EC 6.3.5.2; UniProt P49915; znana również jako amidotransferaza glutaminy, syntetaza GMP) jest kodowana przez gen GMPS (Gene ID 8833) u człowieka. Biosynteza de novo 5′-monofosforanu guanozyny (GMP) odbywa się w wyniku reakcji katalizowanych przez kilka enzymów. Dehydrogenazy monofosforanu inozytolu (IMP) 1 i 2 (IMPDH1 i IMPDH2) przekształcają IMP w monofosforan ksantozyny (XMP), syntetaza GMP (GMPS) przekształca następnie XMP w GMP, podczas gdy reduktaza monofosforanu guanozyny (GMPR) katalizuje odwracalną konwersję GMP do IMP, aby ponownie zasilić zarówno szlaki syntezy AMP, jak i GMP. GMPS jest dwufunkcyjną dwudomenową pirofosfatazą typu N, której N-końcowa domena glutaminazy (a.a. 27-216) generuje amoniak z glutaminy, podczas gdy jej C-końcowa domena syntetazy (a.a. 27-435) adenyluje XMP na tlenie C2 ksantyny, tym samym gruntując XMP do ataku przez nukleofil azotowy w celu utworzenia GMP. Aktywność ludzkiego GMPS podlega regulacji allosterycznej i wykazuje pozytywną kooperatywność dla substratu XMP. GMPS jest normalnie sekwestrowany w cytoplazmie, ale ulega translokacji do jądra w odpowiedzi na stres genotoksyczny lub niedobór nukleotydów. Jądrowa translokacja GMPS odgrywa ważną rolę w stabilizacji p53 za pośrednictwem USP7, gdzie p53 jest przenoszony z MDM2 do kompleksu deubikwitylacji GMPS-USP7.
Specyficzność
Klon 1G6.1 celuje w epitop w regionie domeny GMPS ATP-PPase obecnym w obu splicowanych izoformach ludzkiego GMPS zgłoszonych przez UniProt (P49915).
Immunogen
Fragment domeny ATP-PPazy ludzkiego GMPS znakowany GST.
Zastosowanie
Anti-GMPS, klon 1G6.1, nr kat. MABE1052, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko GMPS i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GMPS in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~70 kDa. Obliczono 76,58/65,80 kDa (izoforma 1/2) (usunięto Met1). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1