Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4-10-C9, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 56.98 kDa, observed mol wt ~80 kDa
purified by
using protein G
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
epitope sequence
Extracellular domain
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... Lag3(16768)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym fragmentem odpowiadającym zewnątrzkomórkowej domenie mysiej LAG3.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie A1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany fragment odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie mysiej LAG3 połączonej z częścią Fc mysiej IgG2a.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LAG3 w mysich splenocytach poddanych działaniu Concanavalin A (2 g/mL; 3 dni).
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie mysiego LAG3 z KD wynoszącym 2,8 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?