Kluczowe dokumenty
MAB7774
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw urokinazie, fragment NT, klon 10D.7.2
clone 10D.7.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
uPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D.7.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAU(5328)
Specyficzność
Urokinase Plasminogen Acitivator jest proteazą serynową (SERPIN), która przekształca plazminogen w aktywną proteazę plazminę. uPA jest wydzielany z komórek jako nieaktywny jednołańcuchowy prekursor 52 kDa, który jest aktywowany do postaci dwułańcuchowej składającej się z łańcucha alfa i beta. MAB7774 jest specyficzny dla ludzkiego uPA, inne gatunki nie są testowane.
Immunogen
Aminokońcowy fragment uPA
Epitop: Fragment N-końca
Zastosowanie
To przeciwciało przeciwko urokinazie, fragment N-końca, klon 10D.7.2 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania urokinazy.
Western blot: 1:1000-1:3000
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Powiązanie
Zastępuje: AB776
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym zawierającym 0,25 M NaCl2 i 0,1% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Falgun Shah et al.
Cell chemical biology, 24(7), 858-869 (2017-07-04)
Cutaneous reactions represent one of the most common adverse drug effects observed in clinical trials leading to substantial compound attrition. Three negative allosteric modulators (NAMs) of metabotropic glutamate receptors (mGluRs), which represent an important target for neurological diseases, developed by