MAB5790-I
Anti-DSD-1 Antibody, clone 473HD
clone 473HD, from rat
Synonim(y):
DSD-1-proteoglycan
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
473HD, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DSD-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1