Przejdź do
L1516
Lectin from Wisteria floribunda
buffered aqueous solution, biotin conjugate
Synonim(y):
Wisteria floribunda agglutinin, WFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
biotin conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
packaging
pkg of 2 mg active conjugate
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
WFA is not blood group specific, but has an affinity for N-acetyl-D-galactosamine.
Packaging
Package size based on active conjugate content
Preparation Note
Protein is biotinylated utilizing aminocaproyl spacer.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human blood group A erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1394L0401L1882
description
buffered aqueous solution, biotin conjugate
description
agarose conjugate, saline suspension
description
FITC conjugate, buffered aqueous solution
description
agarose conjugate, saline suspension
form
buffered aqueous solution
form
saline suspension
form
buffered aqueous solution
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
conjugate
biotin conjugate
conjugate
agarose conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
agarose conjugate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
pkg of 2 mg active conjugate
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Wisteria floribunda
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)