MAB3786
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC 28.9
clone C-APC 28.9, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Adenomatous Polyposis Coli Protein
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-APC 28.9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry (Frozen sections)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: colon cell line HCT116
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2