Kluczowe dokumenty
MAB3402X
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody, clone GA5, Alexa Fluor 488
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
GFAP
Wybierz wielkość
100 μG
2710,00 zł
2710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GA5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, chicken, pig, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Specyficzność
The antibody reacts with GFAP from human, pig, chicken and rat. In tissue sections this antibody stains astrocytes and Bergman glia cells (1).
Immunogen
Purified glial filament (1).
Zastosowanie
Detect Glial Fibrillary Acidic Protein using this Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody, clone GA5, Alexa Fluor 488 validated for use in IC, IH.
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Purified immunoglobulin conjugated to Alexa Fluor 488. Liquid in Phosphate buffer with 15 mg/mL BSA as a stabilizer and 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at 2-8°C in the dark for up to 6 months after date of receipt.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chongyang Ma et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 519-519 (2020-05-28)
Stroke is the second leading cause of death after heart disease globally and cerebral ischemic stroke accounts for approximately 70% of all incident stroke cases. We selected four main compounds from a patent Chinese medicine, Qingkailing (QKL) injection, including baicalin
Anna G McNally et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 11-11 (2016-02-24)
The consolidation of short-term labile memories for long-term storage requires transcription and there is growing interest in defining the epigenetic mechanisms regulating these transcriptional events. In particular, it has been hypothesized that combinations of histone post-translational modifications (PTMs) have the
Jing Yang et al.
Aging and disease (2023-05-17)
Chronic hypertension is a major risk factor for cognitive impairment, which can promote neuroinflammation and neuronal loss in the central nervous system. Transforming growth factor β-activated kinase 1 (TAK1) is a key molecular component in determining cell fate and can
Francesco De Logu et al.
BMC biology, 18(1), 197-197 (2020-12-16)
The mechanism underlying the pain symptoms associated with chemotherapeutic-induced peripheral neuropathy (CIPN) is poorly understood. Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), TRP vanilloid 4 (TRPV4), TRPV1, and oxidative stress have been implicated in several rodent models of CIPN-evoked allodynia. Thalidomide
Yaswanth Kuthati et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
Neuropathic pain (NP), is a chronic pain resulting from nerve injury, with limited treatment options. Teneligliptin (TEN) is a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor (DPP-4i) approved to treat type 2 diabetes. DPP-4is prevent the degradation of the incretin hormone glucagon-like peptide 1