MAB2624
Anti-Endomucin Antibody, clone V.5C7
clone V.5C7, from rat
Synonim(y):
Endomucin-2, Gastric cancer antigen Ga34, Mucin-14, MUC-14, Endomucin-1/2
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
V.5C7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Emcn(59308)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in immunhistochemical staining of frozen and paraffin-embedded tissue sections of mouse tongue, heart, uterus, brain, and small intestine (Morgan, 1999).
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in FC of transfected COS-7 cells (Morgan, 1999).
Organelle & Cell Markers
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blot Analysis: 0.0025 µg/mL of this antibody detected Endomucin in 10 µg of bEND3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
bEND3 cell lysate
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1