MAB2617
Anti-Kindlin-2 Antibody, clone 3A3
clone 3A3, from mouse
Synonim(y):
Mitogen-inducible gene 2 protein, Pleckstrin homology domain-containing family C member 1, fermitin family homolog 2, kindlin 2, mitogen inducible gene 2 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (98% sequence homology), mouse (98% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FERMT2(10979)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Kindlin-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1