MAB2616
Anti-Kindlin-1 Antibody, clone 4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
Synonim(y):
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
Wybierz wielkość
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5.14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FERMT1(55612)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH. (Papachristou, D.J., et al. (2007). Histopathology. 51(4):499–508.)
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Kindlin-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1