MAB1581-I
Anti-Aggrecan Core Protein Antibody, clone Cat-315
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Cat-315, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 235.2 kDa
observed mol wt ~260 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
feline ... ACAN(101084542)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło białko rdzenia Aggrecan w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko rdzenia Aggrecan w lizacie tkanki kory mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:150 z reprezentatywnej partii wykryło białko rdzenia Aggrecan w skrawkach tkanki mózgowej szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło białko rdzenia Aggrecan w komórkach korowych szczura e18.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała białko rdzenia Aggrecan w zastosowaniach immunoprecypitacji (Lander, C., et. al. (1998). J Neurosci. 18(1):174-83).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła białko rdzenia Aggrecan w zastosowaniach immunohistochemicznych (Grant, E., et. al. (2016). Cereb Cortex. 26(3):1336-1348; Lander, C., et. al. (1998). J Neurosci. 18(1):174-83; Quattromani, M.J., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(3):2196-2213).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła białko rdzenia Aggrecan w zastosowaniach immunofluorescencji (Quattromani, M.J., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(3):2196-2213).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko rdzenia Aggrecan w aplikacjach Western Blotting (Choi, B.R., et. al. (2020). Cell Rep. 31(5):107540; Quattromani, M.J., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(3):2196-2213; Lander, C., et. al. (1998). J Neurosci. 18(1):174-83).
Analiza immunocytochemiczna: A representative lot detected Aggrecan Core Protein in Immunocytochemistry applications (Lander, C., et. al. (1998). J Neurosci. 18(1):174-83).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2