Kluczowe dokumenty
MAWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.8 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
Synonim(y):
Urządzenie do monitorowania jakości powietrza
Wybierz wielkość
50 PKG
740,00 zł
740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 PKG
740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 marca 2025Szczegóły
Materiały
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
śr. filtra
37 mm
powierzchnia filtracyjna
9 cm2
wielkość porów
0.8 μm pore size
dopasowywanie
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Zastosowanie
environmental
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: AAWP
Millipore′s 37 mm Aerosol Analysis Monitors are transparent, disposable, plastic filter holders pre-assembled with Type MF (mixed cellulose esters) Millipore filters. A thin cellulose support seals the filter between monitor sections to distribute sample flow evenly over the filter surface. The three-part design holds the filter in-place when the top section is removed for open aerosol sampling.
The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each monitor package.
- Pre-assembled with filters in-place
- Available with matched-weight membranes
Applications:
Aerosol analysis monitors are available with 0.45 µm and 0.8 µm cellulose esters membranes. Matched weight monitors contain two filters matched in weight to within 0.1 mg, eliminating test filter pre-weighing in gravimetric analysis.
Zastosowanie
Product Filters Out: Asbestos, trace metals, lead, lead compounds, copper, particulate gases, sulfur dioxide, arsenic
Zasada
Vacuum
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2