KRK3A05HH1
Opticap® XL5 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonim(y):
Opticap XL5 Polygard-CR 0.3 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Długość
21.6 cm (8.5 in.)
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
21.6 cm (8.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤30 mg/capsule
Matryca
Polygard®-CR
wielkość porów
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Opis ogólny
The KRK3A05HH1 Opticap® XL5Polygard® CR features a pore size of 0.3 μm. This single layer capsule filter has a hose barb inlet/outlet connection measuring 9/16 in. in diameter.
Opticap XL capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. The capsule patented design allows unparalleled thermal and hydraulic stress resistance, resulting in reliability, high confidence in the sterility process and improved cleanliness. The unique capsule design with Polygard® CR media minimizes hold-up volume and reduces production losses.
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable