Kluczowe dokumenty
SYNF321005
Synthware pear shaped flask
5 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware F321005, kolba, kolba w kształcie gruszki
Wybierz wielkość
1 EA
113,05 zł
113,05 zł
Cena katalogowa119,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
113,05 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
113,05 zł
Cena katalogowa119,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/10
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F321005
pojemność
5 mL
50 mL
5 mL
Opis ogólny
Dostarczany z jedną nasadką kompresyjną, jednym o-ringiem Viton® i jedną przegrodą z gumy silikonowej pokrytej PTFE. Zamienne nasadki, patrz RC112; o-ringi Viton®, patrz R014; przegrody, patrz R1420.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)