Kluczowe dokumenty
HX0603S
Supelco
Kwas solny
31.5-35.5%
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, Muriatic Acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
190 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
kolor
APHA: ≤50
pH
<1 (20 °C in H2O)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
31.5-35.5%
Komentarz do analizy
Oznaczenie: 31,5-35,5%
Kolor (APHA): 50 max
Postać: Przezroczysty płyn
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1