Kluczowe dokumenty
HTS191RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora α-ketoglutaranu OXGR1
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora α-ketoglutaranu OXGR1,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
OXGR1 (znany również jako GPR99 lub GPR80) został pierwotnie zidentyfikowany jako sierota z sekwencją najbardziej zbliżoną do receptorów P2Y. Badania mające na celu deorfanizację OXGR1 wykazały, że α-ketoglutaran aktywuje OXGR1 poprzez Gq w celu zwiększenia wewnątrzkomórkowego wapnia (He i in., 2004; Qi i in., 2004; Abbracchio i in., 2005). EC50 OXGR1 dla α-ketoglutaranu mieści się w zakresie μM, podobnym do stężenia α-ketoglutaranu w krążeniu, co wskazuje, że interakcja jest fizjologicznie istotna. Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją OXGR1 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom rekombinowanej ekspresji OXGR1 na powierzchni komórki w celu funkcjonalnego wykrywania poprzez szlak sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów OXGR1.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie zamrożone komórki OXGR1, GPR99, GPR80 GPCR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: OXGR, GPR99, GPR80
  • Podrodzina docelowa: alfa-ketoglutaran
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1