HCVD6MAG-67K
11468 Human Cardiovascular Disease Magnetic Bead Panel 6 - multipleksowy test chorób układu krążenia (CVD)
The analytes available for this multiplex kit are: sCD14, DPP4/sCD26, Endostatin, pGRN, LRG1, MCAM, ucMGP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 92%
(Endostatin)
accuracy: 95%
(ucMGP)
accuracy: 97%
(DPP4/sCD26)
sensitivity: 0.007 ng/mL
(MinDC+2SD; Endostatin)
sensitivity: 0.014 ng/mL
(MinDC+2SD; pGRN)
sensitivity: 0.015 ng/mL
(MinDC+2SD; LRG1)
sensitivity: 0.016 ng/mL
(MinDC+2SD; MCAM)
sensitivity: 0.016 ng/mL
(MinDC+2SD; sCD14)
sensitivity: 0.041 ng/mL
(MinDC+2SD; DPP4)
sensitivity: 0.052 ng/mL
(MinDC+2SD; ucMGP)
standard curve range: 0.002-10 ng/mL
(Endostatin)
standard curve range: 0.01-40 ng/mL
(sCD14)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(LRG1)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(MCAM)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(pGRN)
standard curve range: 0.049-200 ng/mL
(DPP4/sCD26)
standard curve range: 0.049-200 ng/mL
(ucMGP)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(DPP4/sCD26)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(Endostatin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(LRG1)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(MCAM)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
(pGRN)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(ucMGP)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <5%
(sCD14)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
11468 Human Cardiovascular Disease (CVD) Panel 6 to 7-pleksowy zestaw, który może być używany do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich poniższych analitów w ludzkiej surowicy, osoczu i próbkach hodowli tkankowej: Soluble Cluster of Differentiation 14 (sCD14), Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP4/DPPIV) / Soluble Cluster of Differentiation 26 (sCD26), Endostatin / Collagen Alpha-1 (XVIII) (COL181A), Progranulin (pGRN) / Proepithelin (PEPI) / PC Cell-derived Growth Factor (PCDGF) / Acrogranin / Paragranulin, bogata w leucynę alfa-2-glikoproteina 1 (LRG1), cząsteczka adhezyjna komórek czerniaka (MCAM) / rozpuszczalny klaster różnicowania 146 (sCD146) / glikoproteina powierzchniowa komórki MUC18, nieskarboksylowane białko gamma-karboksyglutaminianu (Gla) macierzy (ucMGP). Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Układ sercowo-naczyniowy
Specyficzność
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
- Anality: Antygen różnicowania monocytów (CD14/sCD14), peptydaza dipeptydylowa-4 (DPP4/sCD26), endostatyna, α-2-glikoproteina bogata w leucynę 1 (LRG1), glikoproteina powierzchniowa komórki (MCAM/MUC18/sCD146), progranulina (pGRN), nieskarboksylowane białko Gla macierzy (ucMGP).
- Zalecany typ próbki:
- Ludzka surowica, osocze, supernatanty i lizaty hodowli komórkowych/tkankowych
- Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę rozcieńczonej surowicy lub osocza w stosunku 1:500; supernatanty lub lizaty hodowli komórkowych/tkankowych mogą być stosowane w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczone w odpowiednim podłożu kontrolnym.
- Czas testu: Noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C zapewni optymalną czułość.2- Można również zastosować 2-godzinną inkubację w temperaturze pokojowej (20-25°C).
- Kategoria badawcza: Choroby układu krążenia
- Podkategoria badań: Zaburzenia metaboliczne
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Panele multipleksowe CVD, takie jak testy MILLIPLEX®, usprawniają odkrywanie biomarkerów w badaniach nad chorobami układu krążenia.
Learn about biomarkers of cardiovascular disease (CVD) and discover how multiplex CVD panels, such as MILLIPLEX® multiplex assays, are being used to increase the efficiency of biomarker discovery for CVD research.