The capture antibody is monoclonal mouse anti-Human MMP-9, which does not react with the C-terminal truncated form. The detection antibody is polyclonal Goat anti-human MMP-9.
HMMP2MAG-55K
MILLIPLEX® Human MMP Magnetic Bead Panel 2 - Immunology Multiplex Assay
Matrix Metalloproteinase Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enable the simultaneous analysis of multiple MMPs biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 Ludzki test immunologiczny MMP, Panel ludzkich MMP Millipore, Zestaw multipleksowy ludzkiej metaloproteinazy macierzy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 72-98%
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(MMP-9)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(MMP-1)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(MMP-10)
standard curve range: 548-400,000 pg/mL
(MMP-7)
standard curve range: 68-50,000 pg/mL
(MMP-2)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MMP/TIMP research plays a significant role in achieving a deeper understanding of disease states such as chronic inflammation, cardiovascular disease, and cancer.
The MILLIPLEX® Human MMP Bead Panel 2 (MMP-1, -2, -7, -9, -10) will enable you to explore the modulation of and the function of MMP expression in multiple therapeutic areas.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
No significant cross-reactivity was observed among analytes in this panel.
Zastosowanie
- Analytes: MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-10
- Recommended Sample type: human serum, plasma, tissue/cell lystate and culture supernatant samples
- Recommended Sample dilution: 1:20
- Assay Run Time: One day
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki multipleksowemu panelowi przesiewowemu MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex. Bez wysiłku badaj cytokiny i inne markery dzięki technologii Luminex®.
Cancer biomarker detection through MILLIPLEX® multiplex cancer assays can accelerate studies of tumorigenic processes helping advance cancer research.
Wykrywanie biomarkerów nowotworowych za pomocą multipleksowych testów nowotworowych MILLIPLEX® może przyspieszyć badania procesów nowotworowych, pomagając w rozwoju badań nad rakiem.
-
Can you provide information on the Human MMP-9 Milliplex assay? Specifically, does the assay detect both Pro-MMP9 and Active MMP9 or only the latter?