Neurotrofina4 (NT4), znana również jako NT5, jest członkiem rodziny NGF neuronalnych i nabłonkowych czynników wzrostu. NT-4 jest czynnikiem neurotroficznym strukturalnie związanym z β-NGF, BDNF i NT-3. Białka te należą do rodziny cysteinowo-węzłowych czynników wzrostu, które przyjmują stabilne struktury dimeryczne. NT-4 ulega ekspresji w prostacie, grasicy, łożysku i mięśniach szkieletowych. NT-4 może sygnalizować poprzez receptory LNGFR i trkB i promuje przeżycie obwodowych neuronów współczulnych czuciowych. Rekombinowany ludzki NT-4 jest niekowalencyjnie połączonym homodimerem, składającym się z dwóch monomerów polipeptydowych o masie 14,0 kDa (260 reszt aminokwasowych).
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa Mysz, Szczur
Jakość
Bioactivity assay: The ED50 as determined by the dose-dependent induction of choline acetyl transferase activity in rat basal forebrain primary septal cell cultures was found in the range of 20-50 ng/ml.
Postać fizyczna
Rekombinowany ludzki NT-4 jest wytwarzany przy użyciu wszystkich odczynników niepochodzących od zwierząt
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1