Kluczowe dokumenty
GCSEAL
Millipore
MPAGE®® Gel Caster Sealing Gaskets
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Synonim(y):
wymienne uszczelki
Wybierz wielkość
5 EACH
166,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EACH
166,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets, 5pk, replacement part for mPAGE® Gel Caster
opakowanie
pkg of 5 packs
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
wymiary żelu
8.3 cm × 10.1 cm
kompatybilność
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
Opis ogólny
Use mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.