Kluczowe dokumenty
GCR2
Millipore
mPAGE® Gel Caster
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
Synonim(y):
rama do odlewów żelowych
Wybierz wielkość
2 EACH
686,00 zł
686,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EACH
686,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
686,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
szer. × wys.
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
wymiary żelu
8.3 cm × 10.1 cm
kompatybilność
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
Opis ogólny
The mPAGE® Gel Caster offers a leak-free solution for handcasting up to 2 mini protein gels. Gels cast
are 8 cm x 10 cm with a gel thickness of 1.0 mm, 0.75 mm, or 1.5 mm, along
with 10 or 15-well options for sample loading. The mPAGE® Gel Caster has been
designed to simplify hand casting gels and to eliminate leakage during the casting
process.
Komponenty
The gel caster is available as a standalone device and includes
  • mPAGE® Gel Caster Base (2)
  • mPAGE® Gel Caster Frame (2)
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odśwież swój proces odlewania żeli dzięki gotowym do użycia żelom SDS-PAGE w zaledwie 3 minuty. Odkryj szybsze, prostsze i bezpieczniejsze metody odlewania żeli.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protokoły
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Questions
  1. Can I use BioRad Mini-PROTEAN Short plates and Spacer plates together with mPAGE Gel caster (GCR2)? Thank you for the answer.
    1 answer
    1. Yes, the Bio-Rad plates are the same size as the MilliporeSigma gel caster plates.