Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 139,00 zł |
Informacje o tej pozycji
139,00 zł
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with mPAGE®
- Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- Mini Short Plates
General description
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with mPAGE®
| compatibility for use with
| compatibility for use with mPAGE®
| compatibility for use with
|
| packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 pack | packaging pack of 2 | packaging pkg of 5 packs |
| technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| gel size 8.3 cm × 10.1 cm | gel size 8.3 cm × 10.1 cm | gel size 8.3 cm × 10.1 cm | gel size 8.3 cm × 10.1 cm |