Kluczowe dokumenty
GA072711
Millipore
Quikscale® Column GAG 70 x 550
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiały
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal
borosilicate glass column tube
glass surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel bed support (1.4539)
Parametry
2-30 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
metody
protein purification: suitable
Wysokość
550 mm
Długość
55.1 cm (21.7 in.)
obszar
38.5 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
10-540 mm
objętość złoża
0.04-2.08 L
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
dopasowywanie
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)
Informacje prawne
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany