Merck
SML1508
C-DIM12
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,3′-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis-1H-indole, 4-Chlorophenyl-3,3′-diindolylmethane, 4-Chlorophenyldi-3-indolylmethane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H17N2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
, light orange to dark red
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C23H17ClN2/c24-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-25-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23,25-26H
InChI key
LTLRXTDMXOFBDW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator that activates Nurr1 in urothelial carcinoma cells and in pancreatic cells. C-DIM12 suppresses inflammatory signaling in microglia.
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1508-5MG04061832825830
SML1508-25MG04061832825823