Kluczowe dokumenty
PCX001
Millipore
Pellicon® Capsule Stand
Wybierz wielkość
1 EA
9571,00 zł
9571,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9571,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
9571,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Materiały
carbon fiber (reinforced Nylon 12)
stainless steel (300 series)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Wysokość
10.5 in. (26.7 cm)
105 mm
Szerokość
4.5 in. (11.4 cm)
Głębokość
7 in. (17.8 cm)
Opis ogólny
The Pellicon® Capsule Stand accommodates up to two 0.1 m2 capsules in parallel or three 0.1 m2 capsules in series on one side and one 0.5 m2 capsule on the opposite side.
Cechy i korzyści
Material
  • 300 series stainless steel, Carbon fiber reinforced Nylon 12
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany