Kluczowe dokumenty
GA102711
Millipore
Quikscale® Column GAG 100 x 550
Wybierz wielkość
GA102711
55 693,00 zł
55 693,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
GA102711
55 693,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
55 693,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2025Szczegóły
Parametry
temp. range at 2-30 °C
Poziom jakości
metody
protein purification: suitable
Wysokość
550 mm
Długość
55.1 cm (21.7 in.)
Informacje prawne
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany