Kluczowe dokumenty
FR123692084
Sigma-Aldrich
Estapor®White Microspheres
K-080 White Std PS 10%, White microspheres 800nm, Latex Turbidimetric ImmunAssay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
białe cząstki, białe koraliki, koraliki gładkie
About This Item
Kod UNSPSC:
13102026
NACRES:
NA.24
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
dilution
(latex agglutination test)
kolor
white
Matryca
polymeric polystyrene
średnica granulek
0.75 - 0.89 μm±<5%
grupa funkcyjna
(plain)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
>9243 standardowe mikrosfery polistyrenowe oferują prostą i wygodną opcję rozwoju szerokiej gamy testów diagnostycznych z użyciem lateksowej turbidymetrii immunologicznej (LTIA). Zwykła powierzchnia mikrosfery została zaprojektowana tak, aby można ją było łatwo i szybko pokryć wybranym przeciwciałem lub antygenem poprzez adsorpcję białka w wyniku oddziaływań hydrofobowych i jonowych. Prostota tego procesu koniugacji jest kluczową cechą tych mikrosfer i przyciągnęła wielu twórców testów diagnostycznych, którzy z powodzeniem wykorzystują te mikrosfery od kilku lat w szerokiej gamie LTIA.
Zastosowanie
Główne zastosowania standardowych mikrosfer obejmują testy nefelometryczne, testy immunoturbidymetryczne, testy aglutynacji lateksowej, testy immunologiczne na fazie stałej, testy ELISA z wychwytywaniem mikrosfer, kalibrację.
Informacje prawne
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.