Przejdź do
03-0163-00
Zestaw ® Human TNFα o wysokiej czułości
Used for ultrasensitive quantification of Human TNFα in human serum and plasma
Synonim(y):
Czynnik martwicy nowotworów α, Ultraczuły test immunologiczny TNF-alfa, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek TNF-alfa, Zestaw do testu immunologicznego TNF-a, Zestaw do testu immunologicznego TNF-alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments
4940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw ® Human TNFα o wysokiej czułości,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human TNFα in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzki TNFα zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease
Features and Benefits
  • Ultra-Sensitive Detection: Utilizing SMC®technology, this assay detects TNFα at femtogram-level concentrations, enabling precise quantification in human plasma and serum—even in low-expression conditions.
  • Familiar Workflow, Elevated Performance: Follows a standard sandwich immunoassay protocol with a unique elution step and digital readout, delivering high signal-to-noise ratios and low background interference.
  • Expert Scientific Support: Backed by Field Application Scientists and technical support teams experienced in academic, pharma, CRO, and regulated lab environments.
  • Automation-Ready Workflow: Compatible with liquid handling systems for hands-free operation, reducing variability and increasing throughput.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 200 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 50-50,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 113% Plasma: 105%
  • Recovery: Serum: 95% Plasma: 83%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although TNFα was detectable in non-human primate, rat, feline, canine and equine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)