Kluczowe dokumenty
EZHS
Sigma-Aldrich
Wysokiej czułości ludzki amyloid β40 i amyloid β42 ELISA
Wybierz wielkość
96 EA
7870,00 zł
7870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 EA
7870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
7870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
metody
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10
intra-assay cv: <10
standard curve range: 16 -500 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Peptydy amyloidu beta są związane z etiologią choroby Alzheimera. Amyloid beta 40 jest najbardziej widocznym peptydem, a amyloid beta 42 jest formą neurotoksyczną. Stosunek amyloidu beta 42/40 (stosunek AB) został zgłoszony jako lepszy wskaźnik patologii Alzheimera. Zestawy ELISA Millipore o wysokiej czułości do oznaczania ludzkiego amyloidu β40 i amyloidu β42 są stosowane do pomiaru amyloidu β40 i amyloidu β42 ELISA w płynie mózgowo-rdzeniowym, supernatantach hodowli komórkowych, neuronach pierwotnych i osoczu w formacie 96-dołkowym.
Specyficzność
Amyloid β40 ELISA (HS) wykorzystuje monoklonalne przeciwciała anty-Aβ o wysokiej selektywności dla ludzkiego Aβ. Przeciwciało wychwytujące rozpoznaje C-końcowy koniec amyloidu β1-40, co powoduje wysoką selektywność dla Aβ 40. Reaktywność krzyżowa zastosowanych przeciwciał z innymi peptydami amyloidowymi została przetestowana za pomocą ELISA i BIACORE i nie wykazuje znaczącej reaktywności krzyżowej z Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 i Aβ1-44.
Amyloid β42 ELISA (HS) wykorzystuje monoklonalne przeciwciała anty-Aβ o wysokiej selektywności dla ludzkiego Aβ. Przeciwciało wychwytujące rozpoznaje C-końcowy koniec amyloidu β1-42, co powoduje wysoką selektywność dla Aβ42. Reaktywność krzyżowa zastosowanych przeciwciał z innymi peptydami amyloidowymi została przetestowana metodą ELISA i BIACORE i nie wykazuje znaczącej reaktywności krzyżowej z Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-40, Aβ1-43 i Aβ1-44.
Używany do wykrywania/ilościowania: Amyloid β40 i Amyloid β42
Zastosowanie
Ten wysokoczuły ludzki amyloid β40 i amyloid β42 ELISA jest używany do pomiaru i ilościowego oznaczania poziomów amyloidu β40 i amyloidu β42 w badaniach neurobiologicznych.
Testy te wymagają 50 µl próbki i są testami całonocnymi.
Kategoria badawcza: Neuroscience
Podkategoria badań: Choroba Alzheimera
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Składniki zestawu mogą być przechowywane do 2 tygodni w temperaturze 2-8°C.
Inne uwagi
Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania informacji
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials