Informacje o tej pozycji
sample type serum
Nazwa produktu
Aktywny zestaw ELISA GLP-1 o wysokiej czułości, chemiluminescencyjny,
species reactivity
mouse, rat, human
Quality Segment
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
application(s)
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 pM
standard curve range: 0.14 -100 pM
accuracy: 96%
detection method
chemiluminescent (425nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Kategoria badań: Metabolizm
Podkategoria badań: Otyłość, zaburzenia metaboliczne
Biochem/physiol Actions
GLP-1 (7-37) 72%
GLP-1 (1-36) <3%
GLP-1 (1-37) <2%
Używany do wykrywania/ilościowego oznaczania: GLP-1 (Aktywny)
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktywny zestaw ELISA GLP-1 o wysokiej czułości, chemiluminescencyjny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3