Przejdź do
EZGLU
Multi Species Glucagon ELISA Kit
detects and quantifies Glucagon in 20 μL serum or plasma
Synonim(y):
Test glukagonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
96 well
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3410,00 zł
10 x 96 well
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
18 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.84
Input:
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Species reactivity:
porcine, human, mouse, rat
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
3410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw ELISA glukagonu, chemiluminescencyjny,
species reactivity
porcine, human, mouse, rat
Quality Segment
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
application(s)
research use
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003  ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
detection method
chemiluminescent (425nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Glukagon jest najważniejszym hormonem przeciwdziałającym insulinie w homeostazie glukozy we krwi. Podnosi poziom glukozy we krwi poprzez stymulację glukoneogenezy i glikogenolizy, jednocześnie hamując glikogenezę i glikolizę w wątrobie. Hormon ten jest niezwykle ważny w badaniu celów terapeutycznych cukrzycy, szczególnie typu I.
Application
Test ten jest chemiluminescencyjnym testem kanapkowym ELISA i opiera się na wychwytywaniu cząsteczek glukagonu w próbce, po ekstrakcji i rekonstytucji.
Kategoria badań: Metabolizm
Podkategoria badań: Otyłość, zaburzenia metaboliczne
Biochem/physiol Actions
Glukagon (ludzki, mysi, szczurzy i świński) 100%
Oksyntomodulina (ludzka, mysia i szczurza) <5%
Glukagon (1-18) 0%
Glukagon 19-29 (mini glukagon) 0%
Używany do wykrywania/ilościowego oznaczania: Glukagon
Packaging
Płytka paskowa 96-dołkowa
Other Notes
Aby uzyskać te informacje, należy skontaktować się z działem technicznym
Disclaimer
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZHFGF21RAB0671RAB0667
species reactivity
porcine, human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003  ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 pg/mL
standard curve range: 2.03-130 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.3 pg/mL
standard curve range: 2.34-150 pg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
chemiluminescent (425nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3