Przedłużenie wysokości dla rozdzielacza 11395 jest częścią membranowego systemu filtracji i jest wykonane ze stali nierdzewnej. Jest to przedłużenie zaprojektowane specjalnie dla operatorów pracujących przy stołach. Opakowanie zawiera 1 sztukę rozdzielacza przedłużającego.
Zastosowanie
Przedłużenie wysokości do kolektora 11395 jest akcesorium do kolektorów próżniowych 11395 używanych podczas filtracji próbek testowych do ogólnej analizy mikrobiologicznej, badania obciążenia biologicznego i monitorowania wody.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany