Kluczowe dokumenty
EX0996
Supelco
300 Detergent niezawierający fosforanów
Extran®
Synonim(y):
Detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
pH
11.5 ( in H2O, undiluted)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Silny, płynny koncentrat specjalnie opracowany do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i przypalonych pozostałości. extran 300 jest szczególnie skuteczny w usuwaniu materiałów organicznych, takich jak krew i białka. extran 300 nie zawiera fosforanów i halogenów i dobrze sprawdza się w myjkach ultradźwiękowych. Może być stosowany do sprzętu i aparatury wykonanej ze szkła, plastiku, kwarcu, porcelany, metali żelaznych i gumy. Końcowe płukanie wodą destylowaną pozostawia powierzchnię wolną od pozostałości. Dozowanie: 10 do 200 ml na litr pH 1% roztworu: 10.1
Informacje prawne
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B P MacLeod et al.
Science advances, 6(20), eaaz8867-eaaz8867 (2020-05-20)
Discovering and optimizing commercially viable materials for clean energy applications typically takes more than a decade. Self-driving laboratories that iteratively design, execute, and learn from materials science experiments in a fully autonomous loop present an opportunity to accelerate this research
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does Extran 300 contain any non-ionic detergents?
    1 answer
    1. Extran 300 detergent contains both: non-ionic and anionic detergents.
      Helpful?
  2. What is the pH of this cleaning detergent?
    1 answer
    1. The pH of the undiluted product is 11.5. When prepared at a rate of 10mL per 200mL distilled water, the pH is 10.1.
      Helpful?
  3. THE LAB SOAKS GLASS PIPETTES FOR 7 DAYS IN A DILUTE CLEANING SOLUTION. CAN THIS PRODUCT BE USED FOR THAT PURPOSE?
    1 answer
    1. This product is used to clean equipment and apparatus made of glass, plastic, quartz, porcelain, ferrous metals, and rubber. Glass pipettes can be soaked in this product to clean them. Extended exposure would not damage the pipettes. The time frame would need to be established by the end user.