Kluczowe dokumenty
Z742920
Detojet® low foaming liquid detergent
package of 3.8 L
Synonim(y):
Autoryzowany środek czyszczący USDA, detergent alkaliczny, detergent do prania w pralce, detergent emulgujący, niskopieniący środek czyszczący
Wybierz wielkość
411,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
411,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
package of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1601 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1601-1 (3.8 L)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Skoncentrowany, aby zaoszczędzić pieniądze
- Biodegradowalny i jednorazowy
- Niskopieniący detergent do trudnych zastosowań zapewniający wysoką wydajność maszyn czyszczących
- Bezpłatne płukanie zapewnia wiarygodne wyniki i brak pozostałości po czyszczeniu
Używany do czyszczenia: Przyrządów do sekcji zwłok, wyrobów laboratoryjnych, elementów optycznych, sprzętu produkcyjnego, wyrobów do hodowli tkanek, szkła płytowego, odlewów metalowych, odkuwek i wytłoczek, części przemysłowych, klatek dla zwierząt, elementów elektronicznych, zbiorników i reaktorów. Zatwierdzony przez USDA do użytku w zakładach mięsnych i drobiarskich kontrolowanych przez władze federalne. Certyfikat FDA.
Używany do usuwania: Zabrudzeń, żwiru, szlamu, smarów, żywic, tłuszczów, olejów, krwi, tkanek, cząstek stałych, pozostałości nieorganicznych, chemikaliów i rozpuszczalników.
Czyszczone powierzchnie: Zalecany do szkła, stali nierdzewnej, ceramiki, cementu i odpornych na alkalia tworzyw sztucznych i metali, takich jak stal nierdzewna. Zaleca się przeprowadzenie testów korozyjnych.
Metoda czyszczenia: Zmywarki laboratoryjne, zmywarki do naczyń, myjki do wózków, myjki natryskowe, czyszczenie elektryczne, myjki ultradźwiękowe, czyszczenie przepływowe CIP (clean-in-place) i czyszczenie ręczne, jeśli stosowana jest odpowiednia ochrona skóry i oczu.
Wskazówki: Postępować zgodnie ze wskazówkami producenta urządzenia. Nie jest przeznaczony do pojemników na detergent w proszku. Jeśli jest dostępny, należy użyć zbiornika na detergent w płynie, przewodów łączących lub pompy dozującej. Zasadniczo należy stosować roztwór 1/2 - 1% w cyklu prania gorącą wodą (1 1/4 - 2 1/2 łyżki na galon, 3/4 - 1 1/4 uncji na galon lub 5-10 ml na litr - większość urządzeń wymaga dodania 2 1/2 uncji przy typowym cyklu prania 2 galony). W przypadku namaczania, mycia cyrkulacyjnego lub ultradźwiękowego należy przygotować 1% roztwór w zimnej, ciepłej lub gorącej wodzie. W przypadku trudnych zabrudzeń należy podnieść temperaturę wody i użyć większej ilości detergentu. Podczas pracy ze środkiem należy nosić rękawice ochronne i okulary.
DOKŁADNIE SPŁUKAĆ - najlepiej pod bieżącą wodą.
W przypadku czyszczenia krytycznego, ostatnie lub wszystkie płukania należy wykonywać w wodzie destylowanej, dejonizowanej lub oczyszczonej.
Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)