Przejdź do
1.40000
Extran® MA 05
greener alternative
liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
188,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
485,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
864,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
188,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Extran®
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.002% Phosphate (PO4), 1.5-2.5% Free alkali (as NaOH), 8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH
13 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.002%
application(s)
cleaning products
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
Application
Extran® MA 05 is a powerful alkaline detergent designed for manual cleaning in laboratory and production environments.
It is suitable for the following applications:
Contamination Removal: Effectively removes food residues, organic and inorganic contaminants, as well as blood, cells, proteins, and tough residues from fats, waxes, silicones, colors, lacquers, and pigments.
Laboratory Cleaning: Ideal for cleaning a diverse range of laboratory equipment, including glass, quartz, porcelain, and nonferrous metals.
Production Cleaning: Excellent for cleaning large equipment, such as storage tanks and processing vessels.
Surface Cleaning: Efficiently cleans various surfaces, ensuring a contamination-free workspace.
Ultrasonic Cleaning: Optimizes cleaning performance in ultrasonic baths, effectively tackling stubborn residues.
High-precision applications: Formulated to leave no residues that could interfere with experimental results, making it suitable for high-precision applications.
Analysis Note
sequestering agent content (alkalimetric): 8.5 - 10.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.05 - 1.09
Free alkali (as NaOH): 1.5 - 2.5 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Other Notes
Replaces: EX0997-4; EX0997
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.075551.401181.07563
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
application(s)
cleaning products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
impurities
≤0.002% Phosphate (PO4), 8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric), 1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
product line
Extran®
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extran® MA 05
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can I use it on a cleaning machine?
    1 answer
    1. This detergent is intended for manual cleaning. Extran AP products are designed for use in cleaning machines.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Buongiorno il prodotto è adatto al lavaggio di leghe preziose? finora abbiamo usato il DISHBRITE che non è più disponibile; successivamente EXTRAN MA 02 che non è disponibile a breve. Abbiamo necessità di reperire un prodotto in breve tempo.
    1 answer
    1. This Extran detergent is not formulated for washing precious alloys. It is an alkaline formulation and should not be used on alkali-sensitive materials such as aluminum.