Yes, this detergent is phosphate free. More information regarding the properties of this detergent can be found on Page 12 of the Datasheet below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/827/extran-detergent-w283719-ms.pdf
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł 337,45 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,45 zł
Cena katalogowa397,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric), 4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH
13 (20 °C in H2O)
density
1.294 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.27 - 1.31
Free alkali (as NH₃): 4.3 - 5.3 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C |
| density 1.294 g/cm3 at 20 °C | density 1.15 g/cm3 at 20 °C | density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities 29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric), 4.3-5.3% Free alkali (as NH3) | impurities 32-35% Free acid (as citric acid) | impurities - | impurities - |
| greener alternative category , Aligned | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
-
Hola: ¿está libre de fosfatos?