Kluczowe dokumenty
EX0566
Supelco
Glikol etylenowy
Synonim(y):
2-etanodiol, 1,2-etanodiol
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
0.053 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
zanieczyszczenia
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
temp. przejścia
flash point 111 °C
rozpuszczalność
1000 g/L
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
bezwodny, odczynnik
Komentarz do analizy
Kwasowość (jako kwas octowy):0,005% max
Zakres wrzenia, początek:195°C min
Zakres wrzenia, koniec:198°C max
Chlorek (Cl):0,0001% max
Pozostałość po zapaleniu:0,005% max
Rozpuszczalność w wodzie:Przechodzi test
Ciężar właściwy przy 20/20°C:1,114-1,117
Woda (H2O):0,03% max
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup