EX0510
Ethylenediamine
Synonim(y):
1,2-Ethanediamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
12 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
liquid
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
11 °C
temp. przejścia
flash point 38 °C
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
- Novel Water-Soluble Ruthenium-Arene Ethylenediamine Schiff Base (RAES) Organometallic: This study explores the dual antimicrobial-anticancer potentials, hydrolysis, and DNA/BSA binding affinity of RAES, which is insightful for both chemical analysis and potential therapeutic applications (Zahirovic et al., 2024).
- Enhanced adsorption and removal of Cd(II) from aqueous solution by amino-functionalized ZIF-8: This research focuses on the utilization of ethylenediamine-modified frameworks for environmental cleanup, specifically for the adsorption of cadmium from water, highlighting the adaptability of ethylenediamine in environmental applications (Khosravi et al., 2024).
Komentarz do analizy
Form:Clear liquid, may form carbonates
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup